Przejdź do
C-40000
Roztwór soli buforowanej HEPES
Hepes BSS (30 mM), 30 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 30 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Roztwór soli buforowanej HEPES
Application
HEPES Buffered Saline Solution jest przygotowywany z surowców najwyższej jakości przy użyciu wody o jakości hodowli tkankowej i dostarczany w formacie gotowym do użycia. Jest to składnik zestawów PromoCell DetachKits przeznaczonych do bezpiecznego i skutecznego odłączania pierwotnych komórek ludzkich w rutynowych subkulturach.
Preparation Note
Roztwór soli buforowanej HEPES należy przechowywać w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
Wszystkie partie buforowanego roztworu soli PromoCell HEPES są poddawane kompleksowym testom kontroli jakości. Każda partia jest rutynowo testowana pod kątem braku cytotoksyczności i parametrów fizycznych, takich jak osmolalność i poziom pH. Zatwierdzone partie wewnętrzne są używane jako odniesienie. Ponadto wszystkie partie zostały przetestowane pod kątem braku zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grzybów, bakterii).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór soli buforowanej HEPES
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)