Przejdź do
C-41100
Roztwór neutralizujący trypsynę (TNS)
0.05% Trypsin Inhibitor in 0.1% BSA, 30 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 30 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Roztwór neutralizujący trypsynę (TNS) (0,05% inhibitor trypsyny w 0,1% BSA)
Application
Roztwór neutralizujący trypsynę zawiera 0,05% inhibitora trypsyny w 0,1% BSA i jest dostępny w różnych rozmiarach.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)