Przejdź do
C4116
Cyclopamine hydrate
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling pathway inhibitor
Synonim(y):
11-deoxojervine hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H41NO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.62 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclopamine hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@H]1CN[C@H]2[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)O[C@@H]2C1
InChI
1S/C27H41NO2.H2O/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2;/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3;1H2/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1
InChI key
KDAGJRDPNXDDSB-HBYCUIHISA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
General description
Cyclopamine is a steroidal alkaloid, extracted from Veratrum californicum. It prevents tumor cell growth and invasiveness in vitro and in vivo.
Application
Cyclopamine hydrate has been used:
  • as a sonic hedgehog (Shh) inhibitor in various experiments
  • to explore the effects of stress stimulation on the proliferation and differentiation of fibrochondrocytes
  • to study its influence on ocular vessel patterning
Biochem/physiol Actions
Cyclopamine is a Hedgehog signaling pathway inhibitor; inhibits the growth of medulloblastoma cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82510BP484PHR3441
Cyclopamine phyproof® Reference Substance
PHL82510
Cyclopamine
Clonazepam British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP484
Clonazepam
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)