Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 3 × 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
cooler
storage temp.
−20°C
General description
DetachKit-250
Application
Zestaw DetachKit został opracowany do delikatnego i skutecznego odłączania przylegających pierwotnych komórek ludzkich w hodowli. Każda partia jest testowana na pierwotnych komórkach ludzkich. Zestaw DetachKit jest zoptymalizowany pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowany do pierwotnych komórek zwierzęcych i linii komórkowych.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Rozmrożone roztwory mogą być przechowywane w temperaturze od 4 do 8°C i używane przez okres do 6 tygodni.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell′s DetachKits are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for use with primary human cells, the absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Each DetachKit consists of three components: HEPES BSS (HEPES buffered Balanced Salt Solution), Trypsin/EDTA Solution and TNS (Trypsin Neutralization Solution). The DetachKit comes with a Trypsin/EDTA ratio of 0.04%/0.03%. HEPES BSS contains 30 mM HEPES, D-Glucose, NaCl, KCl, Na-Phosphate and Phenol Red. TNS contains 0.05% Trypsin Inhibitor from soybean and 0.1% Bovine Serum Albumin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 3 x 250 ml | description 3 x 30 ml | description 3 x 125 ml | description 0.04% Trypsin / 0.03% EDTA, 250 ml |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 3 × 250 ml | packaging pkg of 3 × 30 ml | packaging pkg of 3 × 125 ml | packaging pkg of 250 ml |
| shipped in cooler | shipped in cooler | shipped in cooler | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DetachKit
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?