Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PromoCell®
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Macrophage Detachment Solution DXF
Application
Makrofagi są silnie przylegające i nie są skutecznie usuwane z powierzchni hodowli za pomocą standardowych enzymatycznych odczynników do dysocjacji komórek. Dodatkowo, komórki te są bardzo wrażliwe na niewłaściwe procedury dysocjacji. Roztwór DXF do odłączania makrofagów jest nieenzymatyczny, zdefiniowany i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Został specjalnie zaprojektowany do delikatnego uwalniania przylegających makrofagów i gwarantuje najlepszą możliwą żywotność komórek, nawet po dłuższym czasie ekspozycji. W przeciwieństwie do roztworów opartych na enzymach, Macrophage Detachment Solution DXF nie zmienia białek powierzchniowych komórek, a neutralizacja nie jest konieczna. Uwaga: Macrophage Detachment Solution DXF nie nadaje się do dysocjacji innych przylegających typów komórek.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C natychmiast po dostarczeniu. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Macrophage Detachment Solution DXF are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function and absence of cytotoxicity. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?