Przejdź do
C4147
γ-Carboxy-L-glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
EC Number:
258-825-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2417114
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
Biochem/physiol Actions
Gamma-carboxy-L-glutamic acid (GLA) is used as a metabotropic glutamate receptor (mGluR) subtype ligand wherein GLA is a group-II mGlu2 receptor and group-III mGlu7, mGlu8 antagonist and group-III mGlu4, mGlu6 agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)