Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł 2601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2601,00 zł
Cena katalogowa3060,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Cystatin B human, recombinant, expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
contains a N-terminal 7X His-tag
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
mol wt
apparent mol wt ~13 kDa by SDS-PAGE (reducing)
NCBI accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CSTB(1476)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description clone M1-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... CSTB(1476) | Gene Information human ... CSTB(1476) | Gene Information human ... CSTB(1476) | Gene Information human ... CSTB(1476) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt apparent mol wt ~13 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?