Przejdź do
C-43080
Odczynnik NCCD
2 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
PromoCell®
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Odczynnik NCCD
Application
Odczynnik NCCD jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w połączeniu z pożywką PromoCell Primary Cancer Cell Culture Medium D-ACF (C-28081). Umożliwia on wstępną obróbkę powierzchni naczynia hodowlanego, która ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności systemu pierwotnej hodowli komórek nowotworowych.
Preparation Note
Odczynnik NCCD jest dostarczany jako 20-krotny roztwór podstawowy i przed użyciem musi zostać rozcieńczony do stężenia roboczego. Jedna fiolka NCCD Reagent o pojemności 2 ml daje 40 ml gotowego do użycia roztworu roboczego wystarczającego do pokrycia 400 cm2 powierzchni hodowli, np. siedmiu pełnych płytek 6-dołkowych. Rozcieńczyć rozmrożony roztwór podstawowy NCCD Reagent w stosunku 1:20 za pomocą PBS bez Ca2+/Mg2+. Użyć 100 uL na cm2 powierzchni hodowli, aby potraktować naczynie do hodowli tkankowej rozcieńczonym odczynnikiem NCCD i pozostawić zamknięte naczynie na co najmniej 1 godzinę w temperaturze RT. Upewnij się, że NCCD pokrywa całą powierzchnię naczynia. Odessać roztwór NCCD tuż przed posianiem komórek.
Przechowywać w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Zamknięte naczynie zawierające odczynnik NCCD może być przechowywane do 3 miesięcy w temperaturze od 2 do 8°C w celu późniejszego użycia, chyba że zostanie zużyte natychmiast. Rozcieńczony roztwór NCCD Reagent może być przechowywany do 4 tygodni w temperaturze od 2 do 8°C. Chronić przed światłem.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell NCCD Reagent are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for functionality using a human cancer cell line in conjunction with the Primary Cancer Culture Medium D-ACF. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)