Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
InChI key
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Biochem/physiol Actions
N-Carbamyl-L-glutamic acid (carglumic acid) is use to study its potential as a replacement therapy for N-acetylglutamate synthetase (NAGS) deficiency and to treat hyperammonemia.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description 99% |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay - | assay - | assay 99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color - | color - |
| application(s) cell analysis | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?