Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
942,00 zł
Nazwa produktu
Collagen from human placenta, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
biological source
human placenta
Quality Segment
assay
≥90% (GE)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
aqueous acid: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL3A1(1300)
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder | description Bornstein and Traub Type V (Sigma Type IX), powder | description Bornstein and Traub Type IV, powder | description Bornstein and Traub Type I (Sigma Type VIII), powder |
| biological source human placenta | biological source human placenta | biological source human placenta | biological source human placenta |
| assay ≥90% (GE) | assay - | assay >85% (SDS-PAGE) | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... COL3A1(1300) | Gene Information human ... COL5A1(1289) | Gene Information human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288) | Gene Information bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?