Przejdź do
C4419
Liquid chromatography columns
PTFE, Non-jacketed, bed volume 147 mL, I.D. × L 2.5 cm × 30 cm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115711
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
2.5 cm × 30 cm
bed volume
147 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
All of the columns listed below are constructed of borosilicate glass and are rated at a maximum pressure of 15psi (1 bar). Five configurations are available:
A - Luer-Lock, Non Jacketed: Fixed polypropylene end caps, polyethylene bed supports, Luer-Lock inlet and outlet fittings.
B - Luer-Lock, Jacketed: Same as A (above), with a borosilicate glass jacket surrounding the column body for temperature control.
C - Open-ended: Fixed polypropylene ends (outside of tube only), without jacket or end fittings. Requires 2 flow adapters.
D - PTFE, non-jacketed: Threaded ends, removable PTFE fittings with shielded O-ring seals, 20 μm polyethylene bed supports, and 1/4-28 threaded tubing connections. Solvents contact only PTFE and borosilicate glass.
E - PTFE, jacketed: Same as D (above), with an acrylic jacket surrounding the column body for temperature control.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4294C4669
description
PTFE, Non-jacketed, bed volume 147 mL, I.D. × L 2.5 cm × 30 cm
description
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 53 mL, I.D. × L 1.5 cm × 30 cm
description
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 49 mL, I.D. × L 2.5 cm × 10 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
bed volume
147 mL
bed volume
53 mL
bed volume
49 mL
I.D. × L
2.5 cm × 30 cm
I.D. × L
1.5 cm × 30 cm
I.D. × L
2.5 cm × 10 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid chromatography columns
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)