Przejdź do
C4486
Collagen Type II−FITC Conjugate from bovine articular cartilage
~1 mg/mL, solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)