Przejdź do
C4522
Cimetidine
histamine H2 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
SKF-92334
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
257-232-2
MDL number:
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cimetidine,
form
powder
Quality Segment
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChI key
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; I1 imidazoline receptor agonist; anti-ulcer agent. Blocks cancer metastasis by inhibiting the expression of E-selectin on the surface of endothelial cells, thus blocking tumor cell adhesion.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10751134062BP475
Cimetidine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134062
Cimetidine
Cimetidine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP475
Cimetidine
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP1A2(1544), CYP3A4(1576), HRH2(3274), SLC9A2(6549), SLC9A5(6553)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Slc9a1(24782), Slc9a3(24784), Slc9a5(192215)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimetidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)