Przejdź do
C4582
β-Carotene
synthetic, ≥95% (HPLC), Vitamin A precursor, crystalline
Synonim(y):
β,β-Carotene, Provitamin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
EC Number:
230-636-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917416
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Carotene, synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline
impurities
α-carotene, essentially free
color
dark red-purple to red-brown
mp
178-179 °C
solubility
hexane: soluble 100 μg/mL, DMSO: 30 μg/mL, H2O: insoluble
ε (extinction coefficient)
2160-2280 at 478-479 nm in hexane at 1% (vs. 2280, lit.), 2450-2590 at 450-452 nm in hexane at 1% (vs. 2590, lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Application
β-Carotene has been used:
  • as standard for quantification of b-carotene using HPLC analysis
  • as a standard for the identification and quantification of authentic standards for carotenoid groups
  • for standard curve preparation in the measurement of β-carotene production
  • for standard curve preparation in nutritive assays
Biochem/physiol Actions
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro. However, in vivo it appears to act either as an antioxidant or a prooxidant depending on cellular environment. It reduces the incidence of many cancers, but enhances lung cancer incidence in smokers.
The most important of the provitamins A.
β-Carotene (pro-vitamin A) is a member of carotenoids. This antioxidant plays a vital role in human physiology. β-Carotene is an abundant carotenoid. It is considered as a precursor of vitamin A, which is a lipid soluble antioxidant with vitamin E properties.
Disclaimer
Purchase minimum quantity required. Discard one month after opening.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217538C97501065480
Beta karoten United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1065480
Beta karoten
description
synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
description
Vitamin A precursor.
description
synthetic, ≥93% (UV), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (UV)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 30 μg/mL, hexane: soluble 100 μg/mL
solubility
cyclohexane: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 30 μg/mL, hexane: 1.1 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Carotene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.3 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)