Przejdź do
C4680
α-Cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonim(y):
α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.84
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-007-4
Beilstein/REAXYS Number:
79627
MDL number:
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
General description
α-Cyclodextrin (α-CD) is a cyclic oligosaccharide that consists of six glucopyranose units linked by α-(1,4) bonds. α-CD acts as a soluble dietary fiber and hence it is preferred to be widely used in food industry.
Application
Useful for the solubilization of nonpolar macromolecules such as fatty acids, lipids, and cholesterol for use in cell culture applications. α-Cyclodextrin has been used to solubilize odanacatib, a cathepsin K inhibitor.
Biochem/physiol Actions
α-Cyclodextrin is found to form a firm complex with dietary fats. This way it decreases the bioavailability and absorption of fats. It is known to regulate triglyceride and leptin levels in serum. In rat models, α-Cyclodextrin is shown to induce insulin sensitivity and fecal fat excretion. Thus, α-cyclodextrin is considered to be effective for treating obesity and metabolic syndromes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4642778788779008
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
description
≥98%
description
Wacker Chemie AG, ≥98.0% (HPLC)
description
Wacker Chemie AG, 98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)