Przejdź do
C4767
β-Cyclodextrin
≥97%
Synonim(y):
beta-Cyclodextrin, Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
974,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70O35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1134.98
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-493-2
Beilstein/REAXYS Number:
78623
MDL number:
eCl@ss:
32160703
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
General description
β-Cyclodextrin is a cyclic oligosaccharide consisting of seven glucose subunits joined by α-(1,4) glycosidic bonds forming a truncated conical structure. It is widely used in food, pharmaceutical, cosmetics, and chemicals industries.
Application
β-Cyclodextrin is used as a complexing agent in drug delivery because it forms an inclusion complex with a drug molecule. The complex of cyclodextrin increases the aqueous solubility, dissolution rate and bioavailability of poorly water-soluble drugs, which is useful for the delivery of the medical agent to a biological system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
779105C4805W402826
description
≥97%
description
Wacker Chemie AG, ≥95.0% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
Wacker Chemie AG
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥97%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?