Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 30 wells
material
PTFE
size
1.0 mm × 30 wells
General description
Machined match spacer thickness precisely.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?