Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CEACAM5(1048)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description clone C6G9, ascites fluid | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form buffered aqueous solution | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... CEACAM5(1048) | Gene Information human ... CEACAM5(1048) | Gene Information human ... CEACAM5(1048) | Gene Information human ... CEACAM5(1048) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?