Przejdź do
C4930
γ-Cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonim(y):
Cyclomaltooctaose, Cyclooctaamylose, Schardinger γ-Dextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H80O40
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1297.12
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-482-4
Beilstein/REAXYS Number:
78740
MDL number:
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
General description
Cyclodextrins belongs to the family of cyclic α-1,4-glucans and is made of glucose units. This molecule has a shape of a hollow cone. It possesses a hydrophilic external and hydrophobic internal surface, because of which cyclodextrins can form inclusion complexes. γ-Cyclodextrin is extensively used in food and pharmaceutical industries. Cyclodextrins are obtained by the enzymatic conversion of starch/starch derivatives by cyclodextrin glycosyltransferase.
Application
A molecule used to solublize non-polar molecules such a cholesterol for use in cell culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
779660G0150000779431
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
description
Wacker Chemie AG, 98.3-102.0% cyclodextrin basis
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Wacker Chemie AG, ≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
crystals
form
-
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Cyclodextrin
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)