Przejdź do
C4987
Ceramide phosphorylethanolamine
≥98% (TLC), phosphosphingolipid, powder
Synonim(y):
1-(2-Aminoethly)-phosphoryl-ceramide, Cer-PE, N-Acyl-Sphingosylphosphorylethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H77N2O6P
Masa cząsteczkowa:
689.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ceramide phosphorylethanolamine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ceramide phosphorylethanolamine is a phosphosphingolipid. It maintains the structural framework of the plasma membrane, aids in the formation and functioning of plasma membrane lipid rafts, cell signaling and transduction events. Ceramide phosphorylethanolamine modulates various cellular processes, like growth, differentiation, apoptosis and angiogenesis.
Biochem/physiol Actions
Sphingolipid with ethanolamine base, found in insect membranes.
Ceramide phosphorylethanolamine is a sphingolipid with sphingoid base backbones. It is found in the rumen protozoan Entodinium caudatum , in the pupae of the green bottle fly, Lucilia Caesar, in adult housefly, Musca domestica and in few Mesogastropodoid snails.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
740527
description
≥98% (TLC)
description
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
97% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)