Przejdź do
C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.39
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67043
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Carboxyfluorescein diacetate has been used to differentiate viable cells from apoptotic cells. Live cells that are not apoptotic accumulate 6-carboxyfluorescein but do not accumulate annexin.
Fluorescent wavelengths λex 492nm; λemm 517nm in 0.1M Tris, pH 8.0.
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)