Przejdź do
C5151
3-Carbamoyl-PROXYL
Synonim(y):
3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidineoxy, 3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, free radical
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
224-533-5
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Form:
powder
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
173-175 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H17N2O2/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
InChI key
XNNPAWRINYCIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
A spin label useful for non-invasive detection of free radicals in vivo by electron spin resonance imaging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
253324257494
description
-
description
98%
description
for ESR-spectroscopy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
173-175 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)