Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł 1929,50 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1929,50 zł
Cena katalogowa2270,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
M20, monoclonal
mol wt
antigen 52 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
feline, human, rabbit, canine, bovine
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:200 using frozen sections of human or animal tissue, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT8(3856)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone M20, ascites fluid | description clone C-51 | description clone C-43 | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM266, purified immunoglobulin |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity feline, human, rabbit, canine, bovine | species reactivity sheep, pig, human, bovine | species reactivity human, pig, bovine, rabbit, sheep | species reactivity human |
| clone M20, monoclonal | clone C-51, monoclonal | clone C-43, monoclonal | clone recombinant monoclonal, RM266, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT8(3856) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?