Przejdź do
C5624
Cryptotanshinone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl- (R)-phenanthro(1,2-b)furan-10,11-dione, Cryptotanshinon, Tanshinone c
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
429,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
429,25 zł
Cena katalogowa505,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -80 to -99°, c = 0.5 in chloroform-d
storage condition
desiccated, protect from light
color
orange-brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
Cryptotanshinone is a quinoid diterpene isolated from the root of the Asian medicinal plant, Salvia miotiorrhiza bunge. Recently it was discovered that the compound is a potent STAT3 inhibitor. Cryptotanshinone rapidly inhibited STAT3 Tyr705 phosphorylation through a JAK2-independent mechanism. Cryptotanshinone selectively inhibits STAT3-activated cell lines through binding to monomer STAT3, subsequently blocking the dimerization and inhibiting STAT3 transcriptional regulatory activity. Previously, it was reported that the compound counteracts inflammation through the inhibition of cyclooxygenase II activity and endothelin-1 expression. In traditional oriental medicine dried roots of Salvia Miltiorrhiza Bunge (Danshen) have commonly been used for the treatment of circulatory disorders, liver disease, coronary heart disease, hepatitis, and chronic renal failure.
Cryptotanshinone is a specific STAT3 inhibitor. It prevents STAT3 dimerization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89612PHL82519
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryptotanshinone
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)