Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
eCl@ss:
32150312
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
cod liver oil
Quality Segment
form
oil
concentration
15-25% (GC)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Other Notes
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioReagent, suitable for insect cell culture | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| biological source cod liver oil | biological source cod liver oil | biological source - | biological source - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| form oil | form oil | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cod liver oil fatty acid methyl esters
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?