Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
279-694-4
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cilastatin sodium salt, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].S(C[C@H](N)C(=O)[O-])CCCC\C=C(/NC(=O)[C@@H]1C(C1)(C)C)\C(=O)O
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
InChI key
QXPBTTUOVWMPJN-QBNHLFMHSA-M
General description
Cilastatin sodium salt is off-white to yellowish-white, hygroscopic, amorphous compound. It is derivatized from heptenoic acid. Its molecular mass is 380.43 g.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of dehydropeptidase I
Inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases. By these action, cilastatin suppresses both host and target metabolism of the broad-spectrum antibiotic imipenem, improving its efficacy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?