Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł 1606,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H31N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
1606,50 zł
Cena katalogowa1890,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC
InChI
1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11?,12-,13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
XGWSRLSPWIEMLQ-RQLZCWDZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CA-074 methyl ester is a cell-permeable analog of CA-074. It is an inhibitor of cathepsin B especially the intracellular type. and undergoes intracellular transition into active CA-074 by the action of esterases. CA-074 methyl ester also inhibits cathepsin L.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?