Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% Chlorophyll a
mp
183-185 °C (lit.)
ε (extinction coefficient)
15.9 × 104 at 452 nm in diethyl ether (lit.), 5.61 × 104 at 644 nm in diethyl ether (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
InChI key
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
General description
Application
- to perform quantitative analysis of the components of carotenoid and chlorophyll in the monovarietal virgin olive oil samples
- to study the function of chlorophyll and porphyrins in the photo-oxidation of dairy products using sensory evaluation and fluorescence spectroscopy
- to analyze the limits of application of spectrophotometry and spectrofluorimetry in the determination of Chlorophyll a/b ratio
- to examine the changes in chlorophyll -a & -b content and color of grapevine leaves
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC), ≤0.5% Chlorophyll a | description analytical standard | description from spinach | description from Anacystis nidulans algae |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.5% Chlorophyll a | impurities - | impurities chlorophyll b, essentially free | impurities chlorophyll b, free |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?