Przejdź do
C6154
Z-Gln-Gly
γ-glutamyl donor substrate
Synonim(y):
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-glutaminyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.33
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O6/c16-12(19)7-6-11(14(22)17-8-13(20)21)18-15(23)24-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,16,19)(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYSA-N
Application
γ-Glutamyl donor substrate used in spectrophotometric determination of transglutaminase (TGase) activity. Z-Gln-Gly was used to enzymatically synthesize N-linked neoglycoproteins.
Biochem/physiol Actions
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminylglycine (Z-Gln-Gly, Z-QG) is used as a substrate to differentiate and characterize transglutaminase(s) (TGase) that catalyzes the post-translational covalent cross-linking of Gln- and Lys-containing peptides. Z-QG supports glutamyl-level cross-linking applications thruough surface modification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
162647
description
γ-glutamyl donor substrate
description
99%
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Qual è la massima solubilità in H2O del composto Z-Gln-Gly cod.C6154?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 50 mg/mL in 1 M NaOH. The solubility in water has not been determined.