Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Chemically Defined Medium for Long-Term CHO Cell Culture, without L-Glutamine | description Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form dry powder | form liquid | form liquid |
| components L-glutamine: no | components L-glutamine: no | components L-glutamine: no | components HEPES: yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?