Przejdź do
C6429
α-Cellulose
BioReagent, suitable for insect cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-674-9
MDL number:
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
In general, α-cellulose is produced from wood pulp by base catalyzed hydrolysis. It is considered to be insoluble in 17.5% basic solution and possesses a greater molecular weight than cellulose.
Application
α-Cellulose has been used:
  • As a component of nutrient-rich diet, to study how nutrition affects individual fitness and insecticide efficacy among German cockroaches.
  • As a carbon source for Schizophyllum commune culture.
  • To study the effect of cellulose on the content of minerals in the femur of rats.
Other Notes
Non-nutritive bulk
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)