Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
5,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
powder
specific activity
5,000 units/mg protein
mol wt
30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP5(838)
Biochem/physiol Actions
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
Physical form
Powder contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, and 0.76% sodium chloride.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, 5,000 units/mg protein | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - |
| Gene Information human ... CASP5(838) | Gene Information human ... CASP5(838) | Gene Information - |
| specific activity 5,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| mol wt 30 kDa | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?