Przejdź do
C6780
α-Casein from bovine milk
≥70% αs-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder
Synonim(y):
alpha-S1-casein, alpha-S2-casein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-555-1
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥70% αs-casein basis (electrophoresis)
Biological source:
bovine milk
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥70% αs-casein basis (electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
α-Casein from bovine milk is an Immunoglobulin E (IgE)-binding epitope belonging to the Casein phosphoprotein family. It has been used in studies of children with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), due to the strong cross-reactivity of α-casein antibodies with insulin. Studies of children displaying (IDDM) show higher levels of α-casein antibodies than control siblings, which may serve as a risk marker for IDDM.
Biochem/physiol Actions
α-Casein can be an immunogen in young children, and anti-a-casein antibodies have strong cross-reactivity with insulin. This effect can explain the uncommon insulin autoimmunity, but it does not appear to progress to Type I diabetes.
Preparation Note
Chromatographically purified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6905C0406C5679
description
≥70% αs-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder
description
BioUltra, ≥98% (PAGE)
description
≥70% (PAGE), lyophilized powder
description
BioReagent, suitable for insect cell culture
assay
≥70% αs-casein basis (electrophoresis)
assay
≥98% (PAGE)
assay
≥70% (PAGE)
assay
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
cow ... CSN1(282208), CSN1S2(282209)
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
cow ... MKCAS(100531419), MKCASP(105755569)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
UniProt accession no.
P02663, P02662
UniProt accession no.
P02666, P02668
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02668, P02662, P02666, P02663
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 이 제픔 화학구조식과 분자량 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. The molecular weight is approximately 23.6 kDa and will have a range of 23,000 - 26,000. There are a number of publications available on the structure, please check the literature for additional information.