Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using human HepG2 cell lysates, western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-COMT antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?