Przejdź do
C7017
Choline chloride
≥99%
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
UNSPSC Code:
50501514
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
eCl@ss:
32160703
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
lipid type
phospholipids
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Choline is a constituent of sphingomyelin and lecithin. It is a precursor of acetylcholine. Choline plays a vital role in methyl group metabolism, carcinogenesis and lipid transport. Choline deficiency is associated with fatty liver. It maintains cell structural integrity and cell signalling. Choline is implicated in the synthesis of phospholipids. It acts as a potent biomarker for ischemic heart disease.
Application
Choline chloride has been used:
  • in choline release assay
  • as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
  • as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Biochem/physiol Actions
Choline is an essential nutrient, commonly grouped with the B complex vitamins, that plays key roles in many biological processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHG0021PHR1251W450001
description
≥99%
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
FCC
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
-
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
color
white
color
white
color
-
color
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?