Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
InChI key
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
rat ... Chrm1(25229)
Biochem/physiol Actions
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?