Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
994,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 15%material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene | description nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene | description nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene | description nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene |
| manufacturer/tradename Nalgene 2318-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0065 | manufacturer/tradename Nalgene 2319-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0050 |
| material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material polypropylene spigot and screw closure | material polypropylene spigot and screw closure, low-density polyethylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm) | H × D 23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) | H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm) | H × D 20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) |
| nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 25 L (6.5 gal) | nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 20 L (5.5 gal) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?