This product is a technical grade of casein that cointains a mixture of alpha, beta, and kappa subunits. The approximate amount of each form present in bovine milk is as follows:
a-Casein - (s1) 12-15 g/L
a-Casein - (s2) 3-4 g/L
b-Casein - 9-11 g/L
k-Casein - 2-4 g/L
Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/877/c7078pis.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 473,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
Nazwa produktu
Casein from bovine milk, technical grade
biological source
bovine milk
Quality Segment
grade
technical grade
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099)
General description
Application
- a blocking agent in immunochemistry
- a substrate to determine the casinolytic activity in disintegrin and Cerastes cerastes venom
- as a fining agent to test its effect on white wine protein stabilization
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description BioReagent, suitable for insect cell culture | description BioReagent, suitable for insect cell culture | description powder |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, activity assay: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable, activity assay: suitable |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099) | Gene Information bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728) | Gene Information bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728) | Gene Information bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728) |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What type of casein is C7078, alpha, beta or k-casein?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is casein C7078 sterile, and can it function as an emulsifier?
1 answer-
C7078 is not a sterile powder. Regarding whether casein will work as an emulsifier, it has not been tested in this application.