Przejdź do
C7230
N-[2-(4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-3-methoxybenzamide
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24ClN3O2
Masa cząsteczkowa:
373.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
COc1cccc(c1)C(=O)NCCN2CCN(CC2)c3ccc(Cl)cc3
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D4 dopamine receptor ligand.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)