Przejdź do
C7252
D-(+)-Cellobiose
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5090,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
beige
mp
239 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
Cellobiose, a disaccharide, is made up of two d-glucose molecules linked by a β-1,4-glycosidic bond. This reducing sugar can mutarotate and is produced by hydrolysis of cellulose.
Application
D-(+)-Cellobiose has been used:
  • as a component in test sugar solution for cellobiose-mannitol permeability test
  • in the preparation of lyophilization solutions to study its ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage
  • as a fermentation/growth substrate to grow Clostridium thermocellum to study its impacts on the qualitative and quantitative changes in cellulosome composition
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221509185263630
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
description
analytical standard
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Cellobiose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?