Przejdź do
C7268
Chymostatin
powder
Synonim(y):
N-(Nα-Carbonyl-Cpd-X-Phe-al)-Phe (Cpd = capreomycidine) (capreomycidine = [S,S]-α-(2-Iminohexahydro-4-pyrimidyl)glycine)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chymostatin, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChI key
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Application
Chymostatin has been used in a study that determined that molecular calculations are useful for evaluating the interactions between ligands, including inhibitors and homologous enzymes, in docking models. Chymostatin has also been used in a study to investigate the norovirus protease as an attractive target for antiviral drug development.
Biochem/physiol Actions
Inhibits the lysosomal proteinase cathepsin B, and the soluble Ca2+-activated proteinase. Many young plant tissues express a chomostatin-sensitive serine protease.
Chymostatin is a strong inhibitor of many proteases, including chymotrypsin, papain, chymotrypsin-like serine proteinases, chymases, and lysosomal cysteine proteinases such as cathepsins A,B,C, B, H, and L. It weakly inhibits human leucocyte elastase. It is effective at a final concentration of 100 to 200 μg/ml (10 to 100 μM). Chymostatin is often included in protease inhibitor cocktails used with plant extracts.
Preparation Note
Solubility testing in glacial acetic acid at 10 mg/ml yields a clear solution, which is usually colorless, but can be yellow in appearance. It is reportedly also soluble in DMSO; only slightly soluble in water and short-chain alcohols; insoluble in ethyl acetate, butyl acetate, ether, hexane, and petroleum ether. Stock solutions (10 mM) can be prepared in DMSO and are stable for months at -20 °C. Stock solutions can also be made in 0.1 M HCl. Dilute solutions (10-100 μM) are only stable for several hours, due to oxidation of the terminal aldehyde.
Other Notes
A mixture of A (major), B and C components. A: X=Leu; B: X=Val; C: X=Ile
chymostatin A MW = 607.7
chymostatin B MW = 593.7
chymostatin C MW = 607.7
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11004638001T4376A6191
description
microbial
description
-
description
≥97% (TLC), powder
description
protease inhibitor
biological source
microbial
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
Streptomyces sp.
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
solubility
acetic acid: soluble 20 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: 50 mg/mL, 1-propanol: soluble, methanol: soluble, 1-butanol: soluble
input
general use sample(s)
input
-
input
-
input
general use sample(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chymostatin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)