Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł 875,50 zł |
Informacje o tej pozycji
875,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
Canavalia ensiformis
packaging
vial of ~2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:25,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
- immunochemistry
- enhanced chemiluminescence ECL™ western blot analysis
- western blot
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fractionated antiserum, lyophilized powder | description Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture | description Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture | description Type VI, lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source - | biological source - | biological source Canavalia ensiformis |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form - | antibody form - | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| species reactivity Canavalia ensiformis | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?