Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł 1963,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1963,50 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
TO-11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALR(811)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone TO-11, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - | description clone 16B11.1, from mouse |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... CALR(811) | Gene Information human ... CALR(811) | Gene Information human ... CALR(811) | Gene Information human ... CALR(811) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form tissue culture supernatant | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form - | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human, canine | species reactivity rat, human | species reactivity human |
| clone TO-11, monoclonal | clone polyclonal | clone 7T5B2, monoclonal | clone 16B11.1, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?