Przejdź do
C7527
Choline chloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
925,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystals
mol wt
Mw 139.62 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Listen to an Audio Overview
Choline chloride is a quaternary ammonium salt and associates with hydrogen bond donors (HBD). It is essential for the vital physiological functions and is used as a nutritional additive. Choline is a source of methyl groups for methyl-transfer reactions.
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline chloride has been used:
  • as a component of choline acetyltransferase (ChAT) buffer and for choline uptake in cultured human neuroblastoma (SK-N-SH) cells
  • for choline standard curve generation for quantifying phospholipase D (PLD) activity
  • as a component of slice solution for the dissection of entorhinal-hippocampal brain slices
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHG0021W450001C1879
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
description
-
description
FCC
description
≥98%
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98%
form
crystals
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: soluble 140 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Choline chloride will be melted in water for addition to the medium. Can you please tell me the proper storage method, such as -30°C freezing ay -4°C refrigeration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50 mg/mL. The storage and stability conditions for this product upon reconstitution have not been determined.
      Helpful?
  2. Hi, is it possible to thaw choline chloride in PBS instead of water and add it to the medium?
    1 answer
    1. This product is soluble in water, tested at 50 mg/mL. Solubility in PBS has not been determined in-house. Literature suggests that choline chloride can be prepared with PBS. For reference, see https://en-cdn.bio-protocol.org/pdf/Bio-protocol807.pdf?rel_link=YmlvLXByb3RvY29sLm9yZy9lbi9icGRldGFpbD9pZD04MDcmdHlwZT0w
      Helpful?
  3. Hi, could you please provide the product information sheet for Choline chloride.
    1 answer
    1. There is no specific product information sheet offered for Choline Chloride. Please see the PROPERTIES section of the product page for details. Links to a sample Certificate of Analysis and a Certificate of Origin are provided below:
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/C7/C7527/C7527-100G________SLBB8921V_.pdf
      Certificate of Origin
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coo/undefined/C7527/SLBB8921V