Prepared collagen solutions are typically stored refrigerated, rather than frozen. The freeze/thaw cycle may damage the collagen structure and reduce performance as an attachment substrate or 3D matrix.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
Nazwa produktu
Collagen from rat tail, Bornstein and Traub Type I, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat tail
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
120—160 kDa
packaging
glass bottle of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
solubility
soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
, Peptide Source: Laminin
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
General description
Application
- Immunohistochemistry
- Cellular activity assays
- Used in generation of dorsal root ganglion (DRG) explant cultures
- Used as one of the components during the preparation of the functionalized surface (in NMR setup)
- Used in cell culture (the glass coverslips were coated with nanowires at high concentrations mixed with collagen)
- Used for biofunctionalization of the microchannels
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Bornstein and Traub Type I, powder, BioReagent, suitable for cell culture | description BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered | description Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture | description from bovine flexor tendon |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source rat tail | biological source rat tail | biological source bovine (calf) skin | biological source bovine flexor tendon |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form liquid | form solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid) | form lyophilized powder (fibrous) |
| mol wt 120—160 kDa | mol wt apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet) | mol wt - | mol wt - |
| solubility soluble | solubility soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid) | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagen from rat tail
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can the 1mg/mL collagen solution be frozen?
1 answer-
Helpful?
-
-
How much is the molecular weight (dalton)?
1 answer-
As noted in the DESCRIPTION section of the product page, Collagen Type I is a very long, thin and abundant protein. It is a supercoiled right-helix of three left-handed polypeptide chains. These chains are composed of ~1040 amino acids, which are essentially repeats of three amino acids -(Gly-X-Y)n. Gly is glycine and X and Y can be any amino acids.
A defined molecular weight is not established, however when run on SDS page, multiple bands are observed at a range of 120 - 160 kDa. Please see the link below to the datasheet for this and other collagen products:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/320/c0543inf.pdfHelpful?
-
-
Why am I seeing some insolubles in my collagen solution?
1 answer-
The solubility specifications for this product is clear to hazy colorless solution with a few insolubles at 1 mg/ml in water with 2 μl acetic acid (or 0.1 N acetic acid). The insolubles can be removed by settling or centrifugation.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How can I make a 3-D collagen gel?
1 answer-
Not all lots of C7661 are suitable for 3D gels. Product No. C4243 has been use-tested in this application. If C4243 is not available, we recommend that customers screen lots of C7661 to try to make 3D gels. We have found that collagen that has been sterilized by gamma-irradiation or by chloroform cannot be used to make 3D collagen gels. The following protocol can be used to make collagen gels: Materials required:Collagen gel solution 1.5 - 3 mg/mL 10X tissue culture medium containing phenol red Sodium bicarbonate or HEPES buffer Procedure: 1.Measure out 800 μL of collagen solution. 2.Add 100 μL of 10X medium (buffered with 1X sodium bicarbonate or HEPES) 3.Adjust pH with 1 N sodium hydroxide, if required (100 μl or less) 4.Add 10X medium to bring volume to 1 ml 5.Mix contents well. Solution should maintain red color to indicate physiological pH6. Dispense into wells to a depth of 1-2 mm (approx. 15 μL/well) 7.Transfer to 37 °C for 20-40 minutes 8.Examine for gel formation The above volumes represent quantities for use in 24 well plates. Volumes can be adjusted to accommodate any culture vessel.
Helpful?
-
-
How can I sterilize collagen solutions?
1 answer-
We recommend transferring the collagen solution to a glass bottle with a screw cap and carefully layering chloroform at the bottom. The amount of chloroform to use should be ~10% of the volume of collagen solution. DO NOT SHAKE OR STIR. Allow to stand overnight at 2-8 °C. Aseptically remove the top layer containing the collagen solution to a new bottle. We do not recommend sterilizing the collagen solution by membrane filtration. We have found substantial protein loss by this method.
Helpful?
-
-
How long can collagen coated plates be stored?
1 answer-
We make no recommendations about storage of plates after coating. Since several factors such as humidity may impact longevity of coated plates, customers should make their own determination as to whether plates can be stored and under which conditions. We offer Sigma Screen collagen coated plates (Product No. S3315) that indicates the following: For optimal performance, the unopened product should be stored in a dry place at 2-8 °C. The product may be stored at room temperature for up to three months. The product should not be exposed to temperatures above 50 °C.
Helpful?
-
-
How are collagen solutions stored?
1 answer-
Collagen solutions should be stored in the refrigerator at 2-8 °C for up to 1 year, unless it becomes contaminated.