Przejdź do
C7938
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
adenosine receptor agonist
Synonim(y):
CCPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20ClN5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.80
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
InChI key
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Application
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine (CCPA) may be used as an A1 adenosine receptor agonist with high selectivity. CCPA is often used with other adenosine receptor agonists and antagonist to resolve A(1), A(2A) and A(3) receptor functions. These include DPCPX (A(1) receptor antagonist), 4-(2-[7-amino-2-(2-furyl)[1,2,4]triazolo[2,3-α][1,3,5]triazin-5-ylamino]ethyl)phenol (A(2A) receptor antagonist), and 4-[2-[[6-amino-9-(N-ethyl-β-D-ribofuranuronamidosyl)-9H-purin-2-yl]amino]ethyl]benzenepropanoic acid hydrochloride (A(2A) receptor agonist), and Cl-IB-MECA, (A(3)) receptor agonist).
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist with high selectivity: reportedly 10,000-fold for A1 over A2 receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119136C6035
description
adenosine receptor agonist
description
-
description
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mM, DMSO: 100 mM
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)