Product C7956 may present as a viscous liquid. Although a specific density has not been assigned due to the product being packaged by weight, there is a predicted density for this compound which is approximately 1.10 ±0.1 g/mL. This implies that for every 10 mg of material, the volume is expected to be around 9.1 µL. The molecular weight of this product is 250.29 g/mol, resulting in a concentration of roughly 4.39 M.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
5 x 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160703
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3
InChI key
SOECUQMRSRVZQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Coenzyme Q1 (CoQ1) is a 1 isoprenyl group (not naturally occurring) member of a family of ubiquinones that share a quinine chemical group but differ in the number of isoprenyl chemical subunits in their tail. The CoQ compounds are lipid soluble components of cell membranes where they perform multiple functions such as electron and proton transport. The most well studied CoQ compound is CoQ10. CoQ1 is frequently used in comparison studies on the effect of isoprenyl chain length on CoQ functions or distribution and to identify quinone reductases.
Other Notes
Analog of coenzyme Q10 (not naturally occurring)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I use CoQ1 for COX I enzyme activity assay. Can this Coenzyme Q1(C7956) dissolve in water?
1 answer-
We have only tested this item's solubility in acetone at 50 mg/ml. Upon further research, this item looks to be poorly soluble in water.