Przejdź do
C8003
5-α-Cholestane
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
NSC 224419
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.67
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-562-8
Beilstein/REAXYS Number:
2051806
MDL number:
eCl@ss:
32150313
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Application
5-α-Cholestane has been used:
  • as an internal standard in gas phase chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify cholesterol in meat products for a comparison study
  • to quantify the active compounds in the oils using a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer
  • as a reference standard in GC analyses to quantify sterol content in the unsaponifiables obtained from oat lipids and different sterol standards like fucosterol, sitosterol, campesterol, and stigmasterol
Biochem/physiol Actions
5α-Cholestane is a sterol produced endogenously from cholesterol and has been isolated from human feces. It is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms. Derivatives of 5α-cholestane in plants are called brassinosteroids that selectively activate the PPI3K/Akt pathway.
Preparation Note
5α-Cholestane yields clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution in chloroform at 50 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4268247124C8128
description
≥97.0% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
description
crystalline
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-α-Cholestane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?