Przejdź do
C8128
5α-Cholestan-3-one
crystalline
Synonim(y):
3-Keto-5α-cholestane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
crystalline
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C80034268247124
description
crystalline
description
≥97.0% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
form
crystalline
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
128-130 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)