Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2860,00 zł
Nazwa produktu
Caffeic acid phenethyl ester, ≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
InChI key
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Gene Information
human ... NFKB2(4791)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), powder | description A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives. | description A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties. | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form crystalline solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: soluble, DMSO: soluble, ethyl acetate: 50 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?